We were trying to use this as a protein standard and found it to be a heterogeneous mess. Not sure what all is in here, but its a lot more than betagalactosidase
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 443,00 zł |
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
443,00 zł
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
type
Grade VI
assay
≥50% (biuret)
form
lyophilized powder
specific activity
≥250 units/mg protein
mol wt
465 kDa
does not contain
BSA as extender
composition
Protein, ≥50% biuret
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
optimum pH
7.3
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Hydrolysis of terminal non-reducing β-D-galactose residues in β-D-galactosides
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Grade VI, lyophilized powder, ≥250 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥500 units/mg protein | description aqueous glycerol suspension, ≥500 units/mg protein (biuret) | description Grade VIII, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein |
| biological source Escherichia coli | biological source - | biological source - | biological source - |
| specific activity ≥250 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥500 units/mg protein |
| assay ≥50% (biuret) | assay - | assay 1—15 mg/mL (biuret) | assay ≥60% (biuret) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form aqueous glycerol suspension | form lyophilized powder |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| mol wt 465 kDa | mol wt 465 kDa | mol wt 465 kDa | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Galactosidase from Escherichia coli
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?