Przejdź do
G5635
β-Galactosidase from Escherichia coli
Grade VIII, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
Synonim(y):
β-D-Galactoside galactohydrolase, Lactase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
3000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
15000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-864-1
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥500 units/mg protein
Assay:
≥60% (biuret)
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Grade VIII
Quality Segment
assay
≥60% (biuret)
form
lyophilized powder
specific activity
≥500 units/mg protein
mol wt
465 kDa
does not contain
BSA as extender
composition
Protein, ≥60% biuret
storage temp.
−20°C
General description
β-Galactosidase is a tetramer consisting of four equal subunits of 135,000 each. It is a sulfhydryl containing enzyme, with 19 cysteine residues per subunit.
Tetramer molecular weight 465 kDa (subunits 116.3 kDa each)
Application
β-Galactosidase is conjugated to an antibody which specifically recognizes a target molecule (enzyme immunoassay or EIA). β-Galactosidase is also used as a reporter enzyme to monitor the level of gene expression of a promoter. It may be used as a positive control protein with anti-β-galactosidase antibodies.
Biochem/physiol Actions
β-galactosidase cleaves lactose into its monosaccharide components, glucose and galactose. It also catalyses the transglycosylation of glucose into allolactose, the inducer of β-galactosidase, in a feedback loop.
Physical form
Contains Tris buffer salts and magnesium chloride
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of o-nitrophenyl β-D-galactoside to o-nitrophenol and D-galactose per min at pH 7.3 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G6008G4155G3153
description
Grade VIII, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
description
Grade VI, lyophilized powder, ≥250 units/mg protein
description
aqueous glycerol suspension, ≥500 units/mg protein (biuret)
description
lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
≥250 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥500 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
465 kDa
mol wt
465 kDa
mol wt
465 kDa
mol wt
465 kDa
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
does not contain
BSA as extender
does not contain
BSA as extender
does not contain
-
does not contain
-
Still not finding the right product?
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can I store my enzyme in 50 mM Tris-HCl, pH 7.3, 5-10 mM β-mercaptoethanol, and 10 mM MgCl₂ and 50% glycerol for long-term preservation at -20°C for several months?
    1 answer
    1. The stability of this material in solution has not been evaluated. However, product G4155, is a β-galactosidase suspension in 50% glycerol, 5 mM Tris buffer salts, 5 mM magnesium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM mercaptoethanol. pH 7.4. This item is stored at -20°C and is stable, when stored properly, for at least 1 year. Similar stability is expected for prepared solutions of G5635, when stored in aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
      Helpful?
  2. Can this product be stores dissolved in PBS at -20 C?
    1 answer
    1. The solution stability and storage of this product in PBS have not been determined. However, according to the Product Datasheet, solutions of this enzyme should be prepared fresh. Alternatively, a prepared solution of this enzyme is available as product G4155. This solution is stored at -20°C and contains 50% glycerol, 5 mM Tris buffer salts, 5 mM magnesium chloride, 0.5 mM DTT, and 0.5 mM mercaptoethanol at pH 7.4. Please see the links below for additional information.
      G5635 Datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/211/865/g5635pis.pdf
      G4155 B-Galactosidase aqeuous suspension:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g4155
      Helpful?
  3. Should b-gal solution be prepared in 50 mM Tris HCl, 10 mM beta-mercaptoethanol and 10 mM MgCl2, as advised in PIS? Because these components were in buffer prior to lyophilization (10 mM Tris HCl, 10 mM MgCl2, and 1 mM beta-mercaptoethanol). Thanks
    1 answer
    1. For immediate use and analysis, Product G5635 can be reconstituted in 100 mM Sodium Phosphate Buffer, pH 7.3 as shown in the enzymatic assay:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/332/599/g5635enz.pdf
      However, oxidation may be minimized and stability may be improved by preparing solutions in 50 mM Tris HCl, pH 7.3, 5-10 mM BME, and 10 mM MgCl2.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Cincinnati, OH
    • Review 1
    • Vote 1
    3 out of 5 stars.
    Awkward sample container
    The glass vial & foil top packaging for this sample was difficult to work with. It was frustrating trying to recover all of the sample from the vial.
    For this reason alone I’m inclined to find another ordering option for this sample in the future...
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your review. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.