Przejdź do
G4259
β-Glucuronidase from Helix aspersa (garden snail)
Type HA-4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥300,000 units/g solid solid
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type HA-4
Quality Segment
form
partially purified powder
specific activity
≥300,000 units/g solid solid
secondary activity
≤7,500 units/g solid sulfatase
solubility
H2O: soluble 1.90-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy
application(s)
clinical testing
storage temp.
−20°C
Application
β-glucuronidase was used in enzymic hydrolysis of tissue homogenates for liquid chromatography-electrospray ion trap mass spectrometry (LC/MSn) analysis, to study the structures of degradation products of baicalin.
Biochem/physiol Actions
β-glucuronidase (β-GIc) is an exoglycosidase that catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37°C at the pH 5.0 (30 min assay).
One unit of sulfatase will hydrolyze 1.0 μmole p-nitrocatechol sulfate per hr at pH 5.0 at 37 °C.
Used for the hydrolysis of glucuronide conjugates in urinary metabolite analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G0876G7770G0751
description
Type HA-4
description
Type H-2, aqueous solution, ≥85,000 units/mL
description
Type HP-2S, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
description
Type H-1, partially purified powder, ≥300,000 units/g solid
specific activity
≥300,000 units/g solid solid
specific activity
≥85,000 units/mL
specific activity
≥90,000 units/mL
specific activity
≥300,000 units/g solid
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
partially purified powder
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
partially purified powder
solubility
H2O: soluble 1.90-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)