This product contains crude powder of Ginseng root from Panax quinquefolium (American ginseng) and has not undergone an extraction process using hexane.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160702
Form:
powder
Biological source:
Panax quinquefolium
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Żeń-szeń jest ważnym lekiem ziołowym szeroko stosowanym w celu poprawy zdrowia serca i krążenia. Wykazano, że leczenie Panax ginseng poprawia wydolność serca. Zwiększa również ochronę przed uszkodzeniem mięśnia sercowego w wyniku niedokrwienia/reperfuzji poprzez zwiększenie uwalniania tlenku azotu (NO).
Żeń-szeń zawiera saponiny zwane ginsenozydami, kwaśne polisacharydy i związki polifenolowe.
Application
Żeń-szeń amerykański(Panax quinquefolium) został użyty do przetestowania jego ochronnego działania na mikrojądra indukowane mitomycyną C u myszy. Wykorzystano go do przetestowania adaptogennych i antyamnezyjnych właściwości evolvulus alsinoides u gryzoni.
Korzeń żeń-szenia z Panax quinquefolium (żeń-szeń amerykański) był stosowany jako kontrola w badaniach aktywności hiperlokomotorycznej i badaniach aktywności adaptogennej u myszy.
Biochem/physiol Actions
Żeń-szeń jest skutecznym modulatorem immunologicznym i poprawia funkcjonalność fagocytarną makrofagów oraz stymuluje komórki naturalnych zabójców. Żeń-szeń wykazuje działanie przeciwnowotworowe i przeciwcukrzycowe. Żeń-szeń może zapewniać ochronę w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona i choroba Alzheimera. Żeń-szeń poprawia regenerację wątroby i jest skuteczny w leczeniu raka wątrobowokomórkowego.
Analysis Note
Crude powder
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description triterpenoid saponin, ≥98% (HPLC) | description secondary reference standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| biological source Panax quinquefolium | biological source plant root (Panax ginseng) | biological source - | biological source - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What are the active compounds of product G7253 Ginseng root from Panax quinquefolium (American ginseng)? Is it a HAG (hexane extract of American ginseng), which contains panaxynol (PA, polyacetilene)?