Przejdź do
G7294
Guanidine hydrochloride solution
8 M, pH 8.5, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, GuHCl, Guanidine HCl, Guanidinium chloride, Guanidium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
941,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352209
941,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
buffered aqueous solution
Quality Segment
concentration
8 M
color
colorless
pH
8.5
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Application
Guanidine hydrochloride solution has been used:
  • as a denaturing agent during the preparation of HEK293T cells and in the resuspension buffer to prevent protein aggregation during the homogenization process in mouse tissue preparation.
  • for the extraction of total RNA from plant samples.
  • for the digestion of plasma and HDL proteins.
  • for the denaturation of proteins during the conformational stability assay of misfolded prion proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4505G9284G3272
description
8 M, pH 8.5, buffered aqueous solution
description
≥99% (titration), organic base and chaeotropic agent
description
Colorless liquid, 7.8 - 8.3 M, pH- 4.5 - 5.5
description
Molecular Biology, ≥99%
concentration
8 M
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
form
buffered aqueous solution
form
crystalline powder
form
liquid
form
crystalline powder
pH
8.5
pH
(25 °C, 4.6 - 6 at 573 g/L)
pH
-
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
color
colorless
color
white
color
-
color
white
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-01-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can you please share the information on the buffer in which this guanidine hydrochloride solution is made? I want to understand the buffer is not interfering in my analysis. Is this sodium bicarbonate buffer or tris buffer?
    1 answer
    1. This product is a ready-to-use 8 M guanidine hydrochloride solution buffered at pH 8.5 with 0.05 M bicine.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?