Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 297,00 zł |
125000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 938,00 zł |
250000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2590,00 zł |
500000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
1000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4540,00 zł |
2000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
297,00 zł
type
Type IX-A
Quality Segment
assay
30—70% (biuret)
form
lyophilized powder
specific activity
1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
mol wt
290 kDa
composition
Protein, 30-70% biuret
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
a β-D-glucuronoside + H2O = D-glucuronate + an alcohol
Application
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type IX-A, lyophilized powder, 1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay) | description Type VII-A, lyophilized powder, 5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay) | description ≥10,000,000 units/g protein (30 min assay), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder | description ≥20,000 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder |
| specific activity 1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay) | specific activity 5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay) | specific activity ≥10,000,000 units/g protein (30 min assay) | specific activity ≥20,000 units/mg protein |
| assay 30—70% (biuret) | assay - | assay 40—60% (biuret) | assay - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 290 kDa | mol wt 290 kDa | mol wt ~290 kDa | mol wt 290 kDa |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase from Escherichia coli
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?