Przejdź do
G8295
β-Glucuronidase from Escherichia coli
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
Synonim(y):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
500000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
2000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay)
Recombinant:
expressed in E. coli overproducing strain
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay)
mol wt
~290 kDa
composition
protein, 40-60% biuret
storage temp.
−20°C
Application
New Technical Article Comparing Performance of Different Enzymes
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Effective in the hydrolysis of steroid glucuronides.
Used for the hydrolysis of glucuronide conjugates in urinary metabolite analysis
Analysis Note
Contains buffer salts and stabilizer.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at the pH 6.8 (30 min assay).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8420G7396G7646
description
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
description
≥20,000 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
description
Type IX-A, lyophilized powder, 1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
description
Type VII-A, lyophilized powder, 5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
specific activity
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay)
specific activity
≥20,000 units/mg protein
specific activity
1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
specific activity
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
recombinant
-
recombinant
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~290 kDa
mol wt
290 kDa
mol wt
290 kDa
mol wt
290 kDa
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)