Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 716,00 zł |
100000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
716,00 zł
recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥20,000 units/mg protein
mol wt
290 kDa
composition
, ~25%
storage temp.
−20°C
Application
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥20,000 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder | description ≥10,000,000 units/g protein (30 min assay), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder | description Type VII-A, lyophilized powder, 5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay) | description Type IX-A, lyophilized powder, 1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay) |
| specific activity ≥20,000 units/mg protein | specific activity ≥10,000,000 units/g protein (30 min assay) | specific activity 5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay) | specific activity 1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| recombinant expressed in E. coli overproducing strain | recombinant expressed in E. coli overproducing strain | recombinant - | recombinant - |
| mol wt 290 kDa | mol wt ~290 kDa | mol wt 290 kDa | mol wt 290 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase from Escherichia coli
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?