Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 595,00 zł |
15 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
595,00 zł
form
isopropanol suspension
Quality Segment
extent of labeling
16-23 μmol per mL
technique(s)
protein array: suitable
matrix
fast-flow highly cross-linked 4% beaded agarose
matrix active group
N-hydroxysuccinimide active ester
matrix spacer
6 atoms (when ligands are coupled by displacement of NHS)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Features and Benefits
- Specifically recommended for coupling of small amino-containing proteins and peptides in process-scale applications
- High level of pre-activation, which gives a high degree of substitution of the selected ligand
- NHS coupling method enables chemically stable ligand attachment
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description matrix fast-flow highly cross-linked 4% beaded agarose | description - | description high substitution, extent of labeling: ~40 μmol per mL (high substitution) | description low substitution, extent of labeling: ~20 μmol per mL |
| matrix active group N-hydroxysuccinimide active ester | matrix active group - | matrix active group - | matrix active group - |
| matrix fast-flow highly cross-linked 4% beaded agarose | matrix agarose, 4% crosslinked | matrix agarose, 6% cross-linked | matrix agarose, 6% crosslinked |
| form isopropanol suspension | form suspension | form suspension | form suspension |
| technique(s) protein array: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?