Przejdź do
HS2200A
Droplet™ Tacka do pobierania krwi wraz z wkładkami i statywem na probówki 13 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2200A
Material:
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
Packaging:
pack of 4 bases and 1 lid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2200A
packaging
pack of 4 bases and 1 lid
size
429x265x172 mm
General description
Tacka do pobierania krwi kropelkowej została zaprojektowana z myślą o flebotomistach, ponieważ jest lekka, pojemna i łatwa do czyszczenia. Utrzymanie czystości
i zorganizowanej tacy nigdy nie było łatwiejsze. Tacę wykonaną z tworzywa ABS można myć lub okresowo wymieniać wkład na nowy. Wkłady do tac są dostępne w dwóch konfiguracjach i zawierają bardzo głęboką przegrodę na pojemnik na ostre narzędzia.
  • Taca jest wyposażona w szufladę na zapasy, kieszenie boczne i zapadkowy uchwyt z miękką gumą, który obraca się w celu ułatwienia dostępu.
  • Każda taca zawiera statyw na probówki Heathrow OneRack® o średnicy 13 mm lub 16 mm oraz dwie jednorazowe wkładki styropianowe.
  • Dodatkowe wkładki sprzedawane w opakowaniach po 4 sztuki w dwóch różnych konfiguracjach
  • Wymiary tacy 429 x 265 x 172 mm
  • Patent USA nr D544703
Legal Information
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS2201AHS2201BHS2200B
description
-
description
Holds 13 mm Tube Rack
description
pack of 4 inserts
description
with inserts and 16 mm test tube rack
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2200A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
material
-
material
-
material
-
packaging
pack of 4 bases and 1 lid
packaging
pack of 4 inserts
packaging
pack of 4 inserts
packaging
-
size
429x265x172 mm
size
-
size
-
size
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)