Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2201A
Feature:
Holds 13 mm Tube Rack,
Packaging:
pack of 4 inserts
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
Holds 13 mm Tube Rack,
packaging
pack of 4 inserts
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201A
General description
Wkładka A do statywu na probówki 13 mm z ośmioma przegrodami.
Legal Information
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Holds 13 mm Tube Rack | description pack of 4 inserts | description - | description with inserts and 16 mm test tube rack |
| feature Holds 13 mm Tube Rack, | feature Holds 16 mm Tube Rack | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2201A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2201B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2200A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific |
| packaging pack of 4 inserts | packaging pack of 4 inserts | packaging pack of 4 bases and 1 lid | packaging - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?