Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122103
eCl@ss:
32039090
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile
packaging
pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8171B
L × W × thickness
146 × 38 × 4 mm
Features and Benefits
- Made from ABS
- Lot-to-lot traceability
- Dimensions: 5.7 x 1.5 x .2 in (14.6 x 3.8 x .4 cm)
- 10 pack wrapped in zip bag
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L-Shape, sterile, pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea) | description green, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped) | description individually wrapped, sterile, pk of 500 | description W × L 38 mm × 156 mm, pack of 500 ea (50 x bags 10 ea) |
| packaging pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea) | packaging pack of 500 ea (individually wrapped) | packaging pk of 500 | packaging pack of 500 ea (50 x bags 10 ea) |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8171B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8171A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename MTC™ Bio M5421 |
| L × W × thickness 146 × 38 × 4 mm | L × W × thickness - | L × W × thickness - | L × W × thickness - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?