While the pH of this product in solution has not been evaluated, lysozyme solutions are most stable at acidic pH. The optimum working pH range is 6.0 - 9.0. For assay purposes, the enzyme is prepared in a 10 mM Tris-HCl, pH 8. Tris is a stronger buffer and better able to hold the recommended optimum pH. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/319/164/23193256rev0325-ms.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 418,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3650,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
418,00 zł
biological source
chicken egg white
Quality Segment
assay
≥95% anhydrous basis
form
powder or granules
specific activity
≥39,000 units/mg protein
mol wt
single-chain 14.3 kDa
technique(s)
DNA extraction: suitable, cell based assay: suitable
input
bacteria and yeast sample(s)
optimum pH
6.2
suitability
suitable for cell lysis
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
room temp
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
General description
Hydrolysis of (1→4)-β-linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetyl-D-glucosamine residues in a peptidoglycan and between N-acetyl-D-glucosamine residues in chitodextrins
Application
Biochem/physiol Actions
The enzyme is active over a broad pH range (6.0 to 9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02 to 0.100 M) than at pH 9.2 (0.01 to 0.06 M).
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder or granules, ≥39,000 units/mg protein | description aseptically filled | description 10 mg/mL | description dialyzed, lyophilized, powder, ~100000 U/mg |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| specific activity ≥39,000 units/mg protein | specific activity - | specific activity - | specific activity ~100000 U/mg |
| assay ≥95% anhydrous basis | assay - | assay - | assay - |
| biological source chicken egg white | biological source - | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white |
| Gene Information chicken ... LYZ(396218) | Gene Information chicken ... LYZ(396218) | Gene Information chicken ... LYZ(396218) | Gene Information chicken ... LYZ(396218) |
| form powder or granules | form powder | form liquid | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lysozyme from chicken egg white
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Once the powder dissolved in water, the pH is around 3. Even if in phosphate buffer at pH7, the pH drops to pH4. Is there something else in the protein powder?
1 answer-
Helpful?
-
-
Would it be possible to confirm the purity of this product? I am interested in this rather than it's enzymic activity and can't find this information. Thank you
1 answer-
The purity of this product is reported as the total protein content as determined by UV absorbance. The minimum protein content is 95% (on an anhydrous basis), with the remaining 5–10% consists buffer salts such as sodium acetate and sodium chloride. Minor trace impurities may include residual proteins such as ovalbumin. Electrophoretic analysis shows lysozyme as the predominant protein, indicating relatively high purity. A quantitative purity value is not available.
Helpful?
-
-
We previously stored lysozyme at -20 °C, as indicated in the previous product information sheet. Should the product now be stored at room temperature instead? How long can it be stored when resuspended and keptat -20°?
1 answer-
In powder form, this product may be stored at room temperature. Prepared solutions are stable for at least 1 month at 2-8 °C. The solution stability when stored at -20 °C has not been investigaed. However, product L3790, a 10 mg/mL Lysozym solution in 25 mM sodium acetate pH 4.5 with 50% glycerol, is stable for at least 1 year at -20 °C. Please see the links below to review additional information available in the product datasheet of each product.
Helpful?
-
-
We typically store our lyophilized lysozyme at -20C, but one recent order (shipped at room temperature) was left at room temperature, sealed, for several weeks. Will it still be active?
1 answer-
This product is stored and shipped at ambient temperature. In the powder form, this material is quite robust and does not require controlled temperature storage. This item is stable at room temperature until the lot specific expiration date.
Helpful?
-
-
I have ordered this product and stored in -70 degree C. But there is no dilution preparation method available here. Can you please tell me hot to prepare that.
1 answer-
This product may be prepared in 10 mM Tris-HCl, pH 8.0 at 10 mg/mL. The material is also soluble in water at 10 mg/mL. Aqueous solutions are stable for at least one month when stored at 2-8 °C. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/938/215/l6876dat-ms.pdfHelpful?
-
-
What's the best buffer and pH for the preparation of lysozyme stock solution, and can I incubate it at room temperature for 1 day?
1 answer-
This product can be resuspended in 350 µL of STET buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, with 0.1 M NaCl,
1 mM EDTA, and 5% [w/v] TRITON® X-100). The enzyme is active over a broad pH range (6.0 to 9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02 to 0.100 M) than at pH 9.2 (0.01 to 0.06 M).During this assay, the end-user should Incubate E. coli (strain ATCC 37017) bearing the pBR322 plasmid overnight in Terrific Broth (Cat. No. T0918) with 25 µg/mL tetracycline (Cat. No. T3383) and 25 µg/mL ampicillin (Cat. No. A9518). The
optimal pH for E. coli cell lysis is 8.0 ± 0.1.16For more information please read through the product data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/938/215/l6876dat-ms.pdf
Helpful?
-
-
What is the amino acid sequence of Product L6876, Lysozyme from chicken egg white?
1 answer-
Lysozyme is a single chain polypeptide of 129 amino acids. The amino acid sequence of chicken egg white Lysozyme is described in the Journal of Biological Chemistry, 238, 2698-2707 (1963).
Helpful?
-
-
How can Product L6876, Lysozyme from chicken egg white, be reconstituted and can stock solutions be prepared?
1 answer-
For the lysis procedure, use a freshly prepared solution of 500,000 units/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8.0. The product is also soluble in water (10 mg/ml) yielding a clear to slightly hazy colorless solution. Aqueous solutions should be stable for at least one month when stored between 2-8 °C.
Helpful?
-
-
Can Product L6876, Lysozyme from chicken egg white, be inactivated by heat?
1 answer-
Solutions of Lysozyme may be inactivated by boiling for 40 seconds at 100°C at an alkaline pH.
Helpful?
-
-
Under what conditions can Product L6876, Lysozyme from chicken egg white, be used to lyse E. coli?
1 answer-
The following procedure is for the lysis of E. coli. It may be used as a guideline for other species.1. Incubate E. coli (strain ATCC 37017) bearing the pBR322 plasmid overnight in Terrific Broth (Product No. T 0918) with 25 μg/ml tetracycline (Product No T 3383) and 25 μg/ml ampicillin (Product No. A 9518).2. Centrifuge 1-2 ml samples of the overnight culture.3. Resuspend the pellets in 350 μl of STET buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, with 0.1 M NaCl, 1 mM EDTA, and 5% [w/v] TRITON® X-100).4. Add 25 μl of a freshly prepared lysozyme solution (500,000 units/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8.0).5. Mix by vortexing for 3 seconds.6. Incubate the lysis mixture for 30 minutes at 37 °C7. After incubation, place the tube containing the lysis mixture in a boiling water bath for exactly 40 seconds.8. Centrifuge the lysis mixture at 14,000 x g.9. Remove the pellet (cell debris) from the tube using a sterile toothpick.10. Plasmid DNA from the supernatant may then be purified and analyzed.