Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł 1241,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1241,00 zł
Cena katalogowa1460,00 złZaoszczędź 15%sterility
aseptically filled
Quality Segment
form
powder
enzyme activity
≥40000 units/mg protein
mol wt
single-chain 14.3 kDa
input
bacteria and yeast sample(s)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Application
Biochem/physiol Actions
The enzyme is active over a broad pH range (6.0 to 9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02 to 0.100 M) than at pH 9.2 (0.01 to 0.06 M).
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description aseptically filled | description For use as a marker in SDS-PAGE | description 10 mg/mL | description powder or granules, ≥39,000 units/mg protein |
| Gene Information chicken ... LYZ(396218) | Gene Information chicken ... LYZ(396218) | Gene Information chicken ... LYZ(396218) | Gene Information chicken ... LYZ(396218) |
| form powder | form powder | form liquid | form powder or granules |
| sterility aseptically filled | sterility - | sterility - | sterility - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| mol wt single-chain 14.3 kDa | mol wt single-chain 14.3 kDa | mol wt single-chain 14.3 kDa | mol wt single-chain 14.3 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lysozyme from chicken egg white
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?