Przejdź do
L9795
Lactate Oxidase from Aerococcus viridans
lyophilized powder
Synonim(y):
L-lactate monooxygenase, lactate monooxygenase, lactate oxidative decarboxylase, lactate oxygenase, lactic oxidase, lactic oxygenase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
906,00 zł
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥20 units/mg solid
Biological source:
bacterial (Aerococcus viridans)
906,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
bacterial (Aerococcus viridans)
form
lyophilized powder
specific activity
≥20 units/mg solid
mol wt
80 kDa (gel filtration)
optimum pH
6.5
storage temp.
−20°C
General description
Substrate Specificity
(S)-lactate + O2 = acetate + CO2 + H2O
Lactate oxidase (LOX) is a flavin mononucleotide (FMN)-dependent enzyme and is a member of the α-hydroxy-acid oxidase flavoenzyme family.
Application
Lactate Oxidase from Aerococcus viridans has been used as a:
  • supplement in the culture medium to convert extracellular lactate to pyruvate
  • coating on glass beads for electrochemical detection of lactate from a single cell by a push-pull nozzle system
  • coating on multi-branched gold nanoparticles (GNPs) for the simultaneous colorimetric detection of lactate in saliva by paper-based multiplexed device
Biochem/physiol Actions
Lactate oxidase (LOX) catalyzes the oxidation of lactate to pyruvate and hydrogen peroxide in the presence of an FMN co-factor. The enzyme aids in the determination of L-lactate indirectly by measuring the hydrogen peroxide formed in the reaction.
Other Notes
One unit is defined as the amount of enzyme which generates 1m mole of Hydrogen Peroxide per minute at 37°C under standard assay conditions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
550701MG9888P4105
description
lyophilized powder
description
Native pyruvate oxidase from Aerococcus viridans. Catalyzes the oxidation of pyruvate to acetylphosphate, carbon dioxide, and hydrogen peroxide in the presence of phosphate.
description
lyophilized powder, ≥70 units/mg solid
description
lyophilized powder, ≥35 units/mg protein (biuret)
biological source
bacterial (Aerococcus viridans)
biological source
-
biological source
-
biological source
bacterial (Aerococcus spp.)
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
mol wt
80 kDa (gel filtration)
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Hello, is this an apo enzyme or already FMN bound?
    1 answer
    1. This product is supplied in the flavin adenine dinucleotide-bound form and is not an apoenzyme.
      Helpful?
  2. What is the activity of this enzyme (U/g)?
    1 answer
    1. The minimum activity of this enzyme is 20 units per milligram. A survey of recent lots indicates a typical range of 45 - 50 units per milligram. This information is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/l9795#product-documentation
      Helpful?
  3. Hello, I am a research chemist. I would kindly like to know the excipients present in Lactate Oxidase from Aerococcus viridans L9795. Thank you in advance.
    1 answer
    1. This freeze-dried preparation contains the following components:
      Recombinant Lactate Oxidase at 15-20%
      Sucrose at 50-84%
      Potassium Phosphate monobasic at 1-30%