Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4720,00 zł
Nazwa produktu
2-Methylthioadenosine 5′-monophosphate triethylammonium salt hydrate, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CCN(CC)CC.CSc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C11H16N5O7PS.C6H15N.H2O/c1-25-11-14-8(12)5-9(15-11)16(3-13-5)10-7(18)6(17)4(23-10)2-22-24(19,20)21;1-4-7(5-2)6-3;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);4-6H2,1-3H3;1H2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
YQMUWWZKFZERBT-IDIVVRGQSA-N
Application
- as a P2Y12 inhibitor to study its effects on stimulation of endocytosis in high-density lipoprotein (HDL).
- as a P2Y12 inhibitor to study its effects on platelet recruitment in whole human blood.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description solid, ≥98% (HPLC) | description ≥99% | description Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial | description ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| form solid | form powder | form crystalline | form powder or crystals |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL to clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?