Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
lyophilized powder
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
mol wt
23 kDa
input
bacteria and yeast sample(s)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.2 μm filtered, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret) | description Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥4000 units/mg protein (biuret) | description free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret) | description lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret), Chromatographically purified |
| specific activity ≥4000 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥4000 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥4000 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥4000 units/mg protein (biuret) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| sterility 0.2 μm filtered | sterility - | sterility - | sterility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 23 kDa | mol wt 23 kDa | mol wt 23 kDa, ~18.5 kDa | mol wt 23 kDa |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mutanolysin from Streptomyces globisporus ATCC 21553
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?