This product may be prepared in 50 mM TES buffer, pH 7.0, with 1 mM MgCl2, at 1 mg/mL. It is also soluble in water or TE buffer. Please see the link below to review the product datasheet for additional details:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/382/514/m9901pis-ms.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 322,00 zł |
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 784,00 zł |
10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
50000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
322,00 zł
biological source
bacterial (Streptomyces globisporus)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
mol wt
23 kDa
input
bacteria and yeast sample(s)
suitability
suitable for cell lysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret), Chromatographically purified | description Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥4000 units/mg protein (biuret) | description free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret) | description 0.2 μm filtered, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret) |
| specific activity ≥4000 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥4000 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥4000 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥4000 units/mg protein (biuret) |
| biological source bacterial (Streptomyces globisporus) | biological source bacterial (Streptomyces globisporus) | biological source Streptomyces sp. (Streptomyces globisporus ATCC 21553) | biological source - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) life science and biopharma | application(s) - |
| suitability suitable for cell lysis | suitability suitable for cell lysis | suitability suitable for cell lysis | suitability - |
| mol wt 23 kDa | mol wt 23 kDa | mol wt 23 kDa, ~18.5 kDa | mol wt 23 kDa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mutanolysin from Streptomyces globisporus ATCC 21553
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, Could you advise the best way to resuspend mutanolysin M9901. Will it be soluble in water?