The Acetaldehyde Assay Kit is suitable for food/beverage acetaldehyde testing. Ethanol is not a substrate for the primary enzyme. This kit has not been tested specifically for use with high ABV (alcohol by volume) samples. However, high ABV materials are not expected to cause direct interference. Results must be validated by dilution/linearity and spike-recovery testing. Use should be limited to a properly equipped laboratory with trained personnel, appropriate PPE, and SDS/instruction compliance. Non-laboratory use is not recommended due to safety, regulatory, and handling considerations.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1540,00 zł
usage
sufficient for 100 fluorometric tests
input
culture(s)
food(s)
serum
plasma
tissue
urine
beverage(s)
application(s)
cosmetics
food and beverages
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
storage temp.
−20°C
General description
Application
- Testowanie żywności i napojów
- Badania chorób przewodu pokarmowego
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Uproszczony proces: Doświadcz usprawnionego procesu z dodatkiem tylko jednego odczynnika roboczego i 30-minutowej reakcji w temperaturze pokojowej, zmniejszając złożoność i oszczędzając cenny czas i wysiłek.
Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 fluorometric tests | description Sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 200 fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric tests |
| detection method fluorometric | detection method colorimetric | detection method fluorometric | detection method colorimetric |
| usage sufficient for 100 fluorometric tests | usage - | usage sufficient for 200 fluorometric tests | usage - |
| input culture(s) | input cell culture medium | input - | input - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| relevant disease(s) gastrointestinal diseases | relevant disease(s) gastrointestinal diseases | relevant disease(s) neurological disorders | relevant disease(s) gastrointestinal diseases |
| application(s) cosmetics | application(s) agriculture | application(s) environmental | application(s) pharmaceutical |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do oznaczania aldehydu octowego
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, can the Acetaldehyde Assay Kit (MAK 321) could produce reliable results for assessing acetaldehyde concentrations in high ABV (say 40-50% alcohol by volume) distilled spirits, and if there are any safety issues with its use in a non-lab setting. Thnx!
1 answer-
Helpful?
-
-
Hi, I want to ask a question regarding the fluorometric acetaldehyde assay kit (MAK321). Is it suitable for determining acetaldehyde levels in cell culture pellets, and what is the detection range if cell culture supernatant is used?
1 answer-
We have not tested the product in the above mentioned application. The product has been tested to be suitable for a variety of biological samples (e.g., plasma, serum, urine, tissue, and culture media.) or food/beverage samples (e.g., wine, coffee, and juice). The cell pellet may not be suitable. To discuss this further, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Report Product Issues" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.