Przejdź do
MAK472
Zestaw do oznaczania żelaza
sufficient for 250 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw testowy do wykrywania żelaza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32160703
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
anemia; hepatitis; gastrointestinal diseases; hematological disorder
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Poziom żelaza we krwi jest wiarygodnym wskaźnikiem diagnostycznym różnych stanów chorobowych. Zwiększone stężenie żelaza we krwi jest związane z niszczeniem czerwonych krwinek, zmniejszoną przeżywalnością krwinek, ostrym zapaleniem wątroby, niektórymi niedokrwistościami syderoblastycznymi, spożywaniem diety bogatej w żelazo, wadami magazynowania żelaza (np. niedokrwistością złośliwą). Obniżony poziom żelaza we krwi może wynikać z niewystarczającego spożycia żelaza z dietą, przewlekłych patologii utraty krwi lub zwiększonego zapotrzebowania na magazynowanie żelaza, jak podczas normalnej ciąży.
Application
Zestaw jest odpowiedni do wykrywania żelaza w próbkach biologicznych, takich jak surowica i ekstrakty gleby, a także do badania wpływu leków na metabolizm żelaza.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania żelaza jest przeznaczony do pomiaru całkowitego żelaza bezpośrednio w surowicy bez obróbki wstępnej. Ulepszona metoda wykorzystuje chromogen, który tworzy niebieski kompleks specyficznie z Fe2+. Fe3+ w próbce jest redukowane do Fe2+, umożliwiając oznaczenie całkowitego stężenia żelaza. Intensywność koloru, mierzona przy 590 nm, jest wprost proporcjonalna do stężenia żelaza w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania od 27 µg/dL (4,8 µM) do 1000 µg/dL (179 µM) żelaza w 96-dołkowym teście płytkowym.
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
  • Zoptymalizowana formuła znacznie poprawiła stabilność odczynnika i sygnału.
  • Niski poziom zakłóceń w próbkach biologicznych.
  • Nie jest wymagana obróbka wstępna. Testy mogą być wykonywane bezpośrednio na próbkach surowicy
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK481MAK487MAK491
description
sufficient for 250 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
colorimetric
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
relevant disease(s)
anemia; hepatitis; gastrointestinal diseases; hematological disorder
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
neurological disorders
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
agriculture
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
WGK
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)