Przejdź do
MAK474
Zestaw do oznaczania octanu
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do wykrywania octanów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Octan jest powszechnym anionem i ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich form życia. Związany z koenzymem A odgrywa kluczową rolę w metabolizmie węglowodanów i tłuszczów. Jego kwasowa forma, kwas octowy, jest wytwarzana i wydalana przez bakterie kwasu octowego, takie jak rodzaj Acetobacter i Clostridium acetobutylicum, które występują powszechnie w żywności, wodzie i glebie. Kwas octowy jest również składnikiem smaru pochwowego ludzi i innych naczelnych, gdzie wydaje się służyć jako łagodny środek przeciwbakteryjny. Kwas octowy jest głównym składnikiem octu i jest szeroko stosowany w żywności, barwnikach, farbach, klejach i włóknach syntetycznych.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności octanu w surowicy, osoczu, żywności, rolnictwie i próbkach środowiskowych, a także do badania wpływu leków na metabolizm octanu.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Acetate Assay Kit wykorzystuje reakcje sprzężone enzymatycznie w celu utworzenia barwnego lub fluorescencyjnego produktu. Absorbancja koloru przy 570 nm lub intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia octanu w próbce.
Features and Benefits
  • Zakres wykrywania: 0,20 do 20 mM dla testu kolorymetrycznego i 0,13 do 2 mM dla testu fluorometrycznego.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK481MAK472MAK330
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 250 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do oznaczania octanu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)