Przejdź do
MBD0004
Wzorzec mikrobiologicznego DNA z Porphyromonas gingivalis
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.3 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41105500
eCl@ss:
32160703
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 ng/μL
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 Standard mikrobiologiczny genomowego DNA Prophyromonas gingivalis może służyć jako wzorzec do analizy porównawczej wydajności w toku analiz mikrobiomicznych lub meta-genomicznych oraz jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.
Porphyromonas gingivalis to bakteria Gram-ujemna, która jest czynnikiem etiologicznym zapalenia przyzębia u dorosłych, przewlekłej choroby zapalnej charakteryzującej się zniszczeniem tkanki podporowej otaczającej zęby. Badania wykazały, że LPS z P. gingivalis odgrywa ważną rolę w tej chorobie. 2-5 Zgłoszono związek mikrobioty jamy ustnej, w tym P. gingivalis, z różnymi stanami patologicznymi. Obejmują one rozwój choroby Alzheimera6, rolę w nowotworach jamy ustnej7, przedwczesny poród8 i reumatoidalne zapalenie stawów.9
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Odpowiedni dla standardu ilościowego dla PCR, sekwencjonowania i NGS
Features and Benefits
  • Indywidualny wzorzec mikrobiologiczny dla mikrobiomu i metagenomiki
  • Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
  • Poprawa analiz bioinformatycznych
  • Zwiększa odtwarzalność
  • Porównywanie wyników między laboratoriami
Physical form
Genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu ≥10 ng/μl w buforze TE o pH 8,0.
Other Notes
Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0009MBD0027SMB00610
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/vial
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS
description
purified by phenol extraction
technique(s)
DNA sequencing: suitable, DNA extraction: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA sequencing: suitable, DNA extraction: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, DNA sequencing: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
concentration
10 ng/μL
concentration
>10^8 bacteria/vial
concentration
>10^8
concentration
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)