Przejdź do
MBD0009
Inaktywowany Porphyromonas gingivalis
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/vial
Synonim(y):
Standardowe DNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105500
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
concentration
>10^8 bacteria/vial
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne. Inaktywowany Prophyromonas gingivalis może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku analiz mikrobiomu lub meta-genomiki oraz jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria. Porphyromonas gingivalis to gram ujemna bakteria, która jest czynnikiem etiologicznym zapalenia przyzębia u dorosłych, przewlekłej choroby zapalnej charakteryzującej się zniszczeniem tkanki podporowej otaczającej zęby. Badania wykazały, że LPS z P. gingivalis odgrywa ważną rolę w tej chorobie. Odnotowano związek mikrobioty jamy ustnej, w tym P. gingivalis, z różnymi stanami patologicznymi. Obejmują one rozwój choroby Alzheimera, rolę w nowotworach jamy ustnej, przedwczesny poród i reumatoidalne zapalenie stawów.
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Inaktywowane bakterie są dostarczane w ilości >10^8 bakterii/fiolkę w postaci liofilizowanego proszku. Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu.
Physical form
Proszek - Inaktywowane bakterie są dostarczane w ilości >10^8 bakterii/fiolkę w postaci liofilizowanego proszku.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0027MBD0004SMB00610
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/vial
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
description
purified by phenol extraction
form
powder
form
-
form
liquid
form
powder
technique(s)
PCR: suitable, DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, PCR: suitable, DNA sequencing: suitable
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
concentration
>10^8 bacteria/vial
concentration
>10^8
concentration
10 ng/μL
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What does "inactivated Pg" mean?
    1 answer
    1. Inactivated refers to rendering something non-viable or dead. Researchers who purchase products from this category typically seek to work with a complete bacterium (intact DNA) but without dealing with a live bacterium. Certain labs seek to understand how to deactivate the bacterium without harming its DNA, enabling them to obtain the product internally. As a result, the inactivation method is kept confidential. Sterility testing is conducted to confirm that complete inactivation has been accomplished.