Przejdź do
MBD0027
Zestaw do standaryzacji genomu Porphyromonas gingivalis
Suitable for PCR, sequencing and NGS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41105500
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
>10^8
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 Zestaw do standaryzacji genomiki z Porphyromonas g ingivalis może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku analiz mikrobiomu lub meta-genomiki oraz jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.
P. gingivalis to Gram-ujemna bakteria beztlenowa, która jest czynnikiem etiologicznym zapalenia przyzębia u dorosłych, przewlekłej choroby zapalnej charakteryzującej się zniszczeniem tkanki podporowej otaczającej zęby. P. gingivalis zwykle zamieszkuje jamę ustną, będąc członkiem mikrobiomu jamy ustnej wraz z ponad 500 innymi gatunkami bakterii.2 Badania wykazały, że LPS z P. gingivalis odgrywa ważną rolę w tej chorobie. 3-6 Zgłoszono związek mikrobioty jamy ustnej, w tym P. gingivalis, z różnymi stanami patologicznymi. Obejmują one rozwój choroby Alzheimera7, rolę w nowotworach jamy ustnej8, przedwczesny poród9 i reumatoidalne zapalenie stawów.10 Badania pokazują, że u myszy doustne podawanie P. gingivalis indukowało zmianę składu mikroflory jelitowej, co z kolei wpływało na profil metaboliczny gospodarza. Zgromadzone dowody sugerują głęboki wpływ zmienionych profili metabolitów jelitowych na ogólny stan zdrowia gospodarza.11
Zobacz wszystkie bakterie inaktywowane mikrobiomem i standard DNA dla Twoich potrzeb badawczych w zakresie metagenomiki.
Application
Nadaje się do ekstrakcji DNA, PCR, sekwencjonowania, sekwencjonowania nowej generacji
Features and Benefits
  • Indywidualny wzorzec mikrobiologiczny dla mikrobiomu i metagenomiki
  • Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
  • Poprawa analiz bioinformatycznych
  • Zwiększa odtwarzalność
  • Porównywanie wyników między laboratoriami
Preparation Note
Inaktywowane komórki Porphyromonas gingivalis
1. Rozmrażać liofilizowane komórki w temperaturze pokojowej przez 5 minut.
2. Użyj 1 ml dostarczonego buforu do zawiesiny, aby ponownie zawiesić liofilizowane komórki, pipetuj, aż wszystkie komórki zostaną zawieszone.
3. Przenieś ponownie zawieszone komórki do czystej probówki Eppendorfa o pojemności 1,5 ml.
4. Zawieszone bakterie mogą być wykorzystane jako kontrola i/lub spike-in do ekstrakcji gDNA z próbek mikrobiomu.
Zaleca się unikanie długotrwałego przechowywania zawieszonych komórek.
Other Notes
1. Microbial DNA standard from Porphyromonas gingivalis: The genomic DNA is provided at =10 ng/μl concentration in TE buffer pH 8.0. It is recommended to avoid freeze thaw cycles of this product.
2. Inactivated Porphyromonas gingivalis: The inactivated bacteria are provided at >10^8 bacteria/vial as lyophilized powder. It is recommended to avoid freeze thaw cycles of this product.
3. Resuspension Buffer: The Resuspension Buffer is used to reconstitute the lyophilized inactivated bacteria prior to genomic DNA extraction
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0009MBD0004SMB00610
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/vial
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
description
purified by phenol extraction
technique(s)
DNA sequencing: suitable, DNA extraction: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA sequencing: suitable, PCR: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
PCR: suitable, DNA sequencing: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
concentration
>10^8
concentration
>10^8 bacteria/vial
concentration
10 ng/μL
concentration
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)