Przejdź do
MBD0022
Inaktywowane bakterie Burkholderia pyrrocinia
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing and NGS, >10^8 bacteria/vial
Synonim(y):
PCR, Reakcja łańcuchowa polimerazy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105500
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
concentration
>10^8 bacteria/vial
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 Inaktywowane bakterie Burkholderia pyrrocin mogą służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności przepływu pracy analiz mikrobiomicznych lub meta-genomicznych oraz jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria. GatunkiBurkholderia cepacia complex (Bcc) to grupa Gram-ujemnych patogenów oportunistycznych, które przewlekle infekują drogi oddechowe pacjentów z mukowiscydozą, ale mogą również infekować pacjentów z różnymi rodzajami zaburzeń immunosupresyjnych. Członkowie Bcc są wielolekoopornymi bakteriami, które mają zdolność przetrwania w zakażonym gospodarzu, a także wywołują silne reakcje zapalne.2 Obecnie obejmuje 20 blisko spokrewnionych, ale odrębnych gatunków bakterii o szerokim zasięgu środowiskowym. B. cepacia ma niezwykle duży skład genetyczny z całkowitą zawartością DNA większą niż 7 megabaz i aż trzema replikonami wielkości megabaz. Ten duży skład genetyczny odpowiada za jego wszechstronność mikrobiologiczną.3 Postępy w taksonomii Bcc ujawniły, że obejmuje on co najmniej dziewięć blisko spokrewnionych genetycznie gatunków, w tym B. pyrrocinia, które można rozróżnić na podstawie testów molekularnych i biochemicznych.4
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Inaktywowane bakterie są dostarczane w ilości >10^8 bakterii/fiolkę w postaci liofilizowanego proszku. Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu.
Physical form
Proszek - Inaktywowane bakterie są dostarczane w ilości >10^8 bakterii/fiolkę w postaci liofilizowanego proszku.
Preparation Note
Zaleca się rozpuszczenie liofilizowanych inaktywowanych bakterii w wodzie (Sigma Cat#W4502) z dodatkiem co najmniej 10% glicerolu (Sigma Cat#G5516). Po rozpuszczeniu zaleca się natychmiastowe pobranie porcji i przechowywanie w temperaturze -20°C przez okres do 1 miesiąca, unikając cykli zamrażania i rozmrażania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0019MBD0021MBD0006
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing and NGS, >10^8 bacteria/vial
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, >10^8 bacteria/ml
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/vial
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
>10^8 bacteria/vial
concentration
10 ng/μL
concentration
>10^8 bacteria/ml
concentration
>10^8 bacteria/vial
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA sequencing: suitable, DNA extraction: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, DNA sequencing: suitable, DNA extraction: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)