Przejdź do
MBD0064
ExoPolyzyme
For enzymatic lysis of extracellular biofilm matrix
Synonim(y):
Mieszanina enzymów degradujących macierz zewnątrzkomórkową, Mieszanka enzymów degradujących biofilm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
42312305
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
packaging
pkg of 1 vial
input
microbiome, soil and stool sample(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Biofilmy to złożone struktury, które przylegają do powierzchni i składają się z jednego lub więcej rodzajów bakterii i grzybów. Tworzą one macierz zewnątrzkomórkową (ECM), która zazwyczaj składa się z wydzielanych polimerów, takich jak egzopolisacharydy (EPS), zewnątrzkomórkowe DNA (eDNA), peptydy i lipidy. ExoPolyzyme to mieszanina siedmiu enzymów, które rozkładają różne składniki znajdujące się w ECM, takie jak EPS i lipidy. Każdy z tych enzymów był wcześniej stosowany do hamowania lub usuwania biofilmu. ExoPolyzyme został opracowany we współpracy ze Scottem Tighe i Extreme Microbiome Project.
Application
ExoPolyzme może być stosowany w badaniach biofilmu i jako łagodniejsza metoda usuwania EPS i lipidów z ECM w protokołach metagenomicznych, zapewniając lepszy dostęp do komórek bakteryjnych w biofilmie i eDNA.
Features and Benefits
  • Mieszanka siedmiu enzymów, które rozkładają różne składniki znajdujące się w ECM, takie jak EPS i lipidy.
  • Delikatnie usuwa EPS i lipidy z ECM w protokołach metagenomicznych
  • Umożliwia lepszy dostęp do komórek bakteryjnych w biofilmie i eDNA
Other Notes
The components in ExoPolyzyme (MBD0064) are:
  • α-Amylase
  • Cellulase
  • β-Glucosidase
  • Lyticase
  • Alginate lyase
  • Lipase
  • Hemicellulase
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAC4LSAE0200MAC4LDF
description
For enzymatic lysis of extracellular biofilm matrix
description
lyophilized powder
description
for use with yeast and fungal lysis, free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research
description
Suitable for Microbiome research, lyophilized powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
pkg of 1 vial
packaging
-
packaging
-
packaging
-
input
microbiome, soil and stool sample(s)
input
microbiome, soil and stool sample(s)
input
-
input
microbiome, soil and stool sample(s)
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)