Przejdź do
MDT100
Tissue Marking Dye Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4530,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
4530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
microbe id | staining: suitable
Quality Segment
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Designed for orientation of excised surgical specimens. This method of permanently marking the margins of tissue specimens is very beneficial to surgeon and pathologists testing for skin cancer. This method of marking multiple margins of specimens was originally documented by Dr. Frederick Mohs. Five 2 oz. bottles of dye: blue, black, yellow, red and green. Convenient holder and application sticks.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B3269Z648175T3073
description
-
description
lyophilized powder
description
one pen for two applications, pkg of 1 ea
description
30 mL sufficient for 1,000 extractions
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Red Dye (R3780) 2 oz
  • Green Dye (G4421) 2 oz
  • Blue Dye (B8186) 2 oz
  • Yellow Dye (Y0146) 2 oz
  • Black Dye (B8311) 2 oz
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Not applicable
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)