Przejdź do
MIR660
TransIT®-Lenti Transfection Reagent
Ideal transfection reagent for recombinant lentivirus production
Synonim(y):
Lentivirus production, MIR 660
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.3 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
623,00 zł
0.75 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
1.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
5 x 1.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 730,00 zł
10 x 1.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 730,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106502
Form:
liquid
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
transfection: suitable
623,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TransIT®-Lenti, Ideal transfection reagent for recombinant lentivirus production
grade
Molecular Biology
form
liquid
manufacturer/tradename
Mirus Bio
technique(s)
transfection: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Lentivirus is an enveloped, single-stranded RNA virus from the Retroviridae family capable of infecting both dividing and non-dividing cells. Combined with an efficient host-genome integration mechanism, this capability has led to recombinant lentivirus becoming a central gene delivery tool for robust and stable transgene expression in target cells. However, the lentivirus platform is often limited by insufficient viral titers requiring concentration before use. To address this limitation, Mirus Bio developed the TransIT® Lentivirus System for enhanced delivery and expression of the essential gag, pol, rev and VSV-G genes required for higher-titer lentivirus production in adherent or suspension HEK 293 derived cell types.
Features and Benefits
TransIT®-Lenti Transfection Reagent is designed to enhance delivery of packaging and transfer vectors to adherent HEK 293T and suspension 293-F cell types to increase recombinant lentivirus production.
  • High Performance – Provide higher functional titers
  • Simple Protocol – No media change required, single harvest
  • Animal Origin Free – Regulatory friendly
Other Notes
Animal origin free.
Suitable for lentivirus transfection.
Legal Information
TransIT is a registered trademark of Mirus Bio
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MIR230MIR270MIR57
TransIT®-Lenti Ideal transfection reagent for recombinant lentivirus production
MIR660
TransIT®-Lenti
TransIT®-LT1 A low toxicity, broad spectrum DNA transfection reagent
MIR230
TransIT®-LT1
TransIT®-293 A high efficiency, low toxicity, DNA transfection reagent optimized for 293 cells
MIR270
TransIT®-293
TransIT®-PRO High, Reproducible Protein Yield in Suspension CHO and 293 Cells
MIR57
TransIT®-PRO
description
Ideal transfection reagent for recombinant lentivirus production
description
A low toxicity, broad spectrum DNA transfection reagent
description
A high efficiency, low toxicity, DNA transfection reagent optimized for 293 cells
description
High, Reproducible Protein Yield in Suspension CHO and 293 Cells
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Mirus Bio
manufacturer/tradename
Mirus Bio
manufacturer/tradename
Mirus Bio
manufacturer/tradename
Mirus Bio
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)