Przejdź do
P2032
Pepstatin A−Agarose
saline suspension
Synonim(y):
Pepstatin A resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4040,00 zł
3434,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8260,00 zł
7021,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
microbial (fermentation), plant
form
saline suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
carboxyl
matrix spacer
9 atoms
capacity
20-40 mg/mL binding capacity (pepsin)
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
Pepstatin A-agarose is used in protein chromatography, affinity chromatography and specialty resins. Pepstatin A-agarose has been used to characterize three chitosanase isozymes isolated from a commercial crude porcine pepsin preparation.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M0269H6508H0402
description
saline suspension
description
saline suspension
description
Type I, saline suspension
description
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
biological source
microbial (fermentation), plant
biological source
plant
biological source
heparin from Porcine intestinal mucosa
biological source
heparin from Porcine intestinal mucosa
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
saline suspension
form
saline suspension
form
saline suspension
form
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)