The concentration of this product will vary from lot to lot and will range from 1.2 – 1.6 mL for the 25 mg package size. The exact concentration will be reported in the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate::
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p3125#product-documentation
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 439,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
439,00 zł
form
buffered aqueous suspension
Quality Segment
quality
2× Crystallized
specific activity
≥16 units/mg protein
mol wt
23.4 kDa
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Muller glial cells
- cartilage explants
- GAG and DNA content of the tissue constructs
- decellularized tissue samples.
Biochem/physiol Actions
pH optimum 6.0-7.0
Also hydrolyzes esters and amides.
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description buffered aqueous suspension, 2× Crystallized, ≥16 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥10 units/mg protein | description lyophilized powder, aseptically filled | description crude powder, 1.5-10 units/mg solid |
| specific activity ≥16 units/mg protein | specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥8.0 units/mg protein | specific activity 1.5-10 units/mg solid |
| form buffered aqueous suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form crude powder |
| mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.4 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| quality 2× Crystallized | quality - | quality - | quality - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papain from papaya latex
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the concentration of the "25MG" or what is the total volume of the aqueous suspension?