Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 954,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
451,00 zł
form
crude powder
Quality Segment
specific activity
1.5-10 units/mg solid
mol wt
23.4 kDa
storage temp.
2-8°C
Application
- in the enzyme cocktail to evaluate the efficacy of B complex vitamers liberation from nutritional yeast powder
- in the enzyme mixture for the digestion of bovine milk samples for the analysis of three vitamin B1 molecules
- as a biocatalyst for the hydrolysis of (R,S)-naproxen 2,2,2-trifluoroethyl ester in water-saturated solvents
Biochem/physiol Actions
pH optimum 6.0-7.0
Also hydrolyzes esters and amides.
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description crude powder, 1.5-10 units/mg solid | description lyophilized powder, aseptically filled | description buffered aqueous suspension, 2× Crystallized, ≥16 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥10 units/mg protein |
| specific activity 1.5-10 units/mg solid | specific activity ≥8.0 units/mg protein | specific activity ≥16 units/mg protein | specific activity ≥10 units/mg protein |
| form crude powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous suspension | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.4 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papain from papaya latex
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?