Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 272,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
272,00 zł
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
≥97%
form
solid
mp
128-132 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Gene Information
human ... ABCB1(5243), AR(367), CYP2C9(1559), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Pgr(25154)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description meets USP testing specifications | description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture | description ≥99% |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| mp 128-132 °C (lit.) | mp 128-132 °C (lit.) | mp 128-132 °C (lit.) | mp 128-132 °C (lit.) |
| Gene Information human ... ABCB1(5243), AR(367), CYP2C9(1559), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866) | Gene Information human ... ABCB1(5243), AR(367), CYP2C9(1559), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866) | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Progesterone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?