Przejdź do
P6149
Progesterone
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Synonim(y):
4-Pregnene-3,20-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
306,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.46
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-350-6
Beilstein/REAXYS Number:
1915950
MDL number:
eCl@ss:
32040201
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥99%
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
description
synthesized from materials derived from plant source
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
assay
≥99%
form
powder
potency
0.1-20 ng/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
128-132 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Application
Use in cell culture applications to study sterol regulation of cell signaling and gene expression.
Biochem/physiol Actions
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation.
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation. Progesterone is implicated in the etiology of breast cancer.
Physical form
powder-RT; stock-frozen in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw
Preparation Note
To prepare 20 μg/ml stock solution, add 1 ml absolute ethanol, gently swirl to dissolve, add 49 ml sterile medium.
Other Notes
Steroid hormone produced by the corpus luteum.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P3972P8783P0130
description
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
description
meets USP testing specifications
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
≥99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99%
assay
≥97%
assay
≥99%
assay
≥99%
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioReagent
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Progesterone
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)