Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 412,00 zł |
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 898,00 zł |
10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
412,00 zł
biological source
bakers yeast
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥500 units/mg protein
storage condition
(Tightly closed)
concentration
1.0-10.0 mg/mL
foreign activity
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.1%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Phosphoglycerate kinase (PGK), a glycolytic enzyme, is isolated from a broad variety of organisms. This typical hinge-bending monomeric enzyme is well-conserved among the three domains of life. The enzyme is made up of a single folded polypeptide chain that divides into two nearly identical domains, each linked by two -helices (-helices 7 and 14) and separated by a deep cleft. This arrangement gives the enzyme its distinctive bilobed structure.
Application
- to study low molecular weight GTP-binding proteins and mechanisms of inhibition of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
- in the coupled assay to measure the backward activity of purified rabbit skeletal muscle nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+)-dependent glyceraldehyde3-phosphate dehydrogenase (GAPDH)
- in the assay of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ammonium sulfate suspension, ≥500 units/mg protein | description Type I, ammonium sulfate suspension, ~10,000 units/mg protein | description Type III, ammonium sulfate suspension, ≥400 units/mg protein (biuret) | description Type VII, ammonium sulfate suspension, ≥200 units/mg protein |
| specific activity ≥500 units/mg protein | specific activity ~10,000 units/mg protein | specific activity ≥400 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥200 units/mg protein |
| biological source bakers yeast | biological source - | biological source bakers yeast | biological source bakers yeast |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension |
| concentration 1.0-10.0 mg/mL | concentration - | concentration ≥3 mg/mL protein Biuret | concentration - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?