Przejdź do
P7693
3-sn-Phosphatidylethanolamine from bovine brain
Type I, ≥98% (TLC), lyophilized powder
Synonim(y):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, L-α-Cephalin, L-α-Phosphatidylethanolamine from bovine brain
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
1095,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
51191904
EC Number:
292-752-3
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
lyophilized powder
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type I
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
lyophilized powder
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OCC[N+H3])OCC(OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C9H18NO8P/c1-7(11)15-5-9(18-8(2)12)6-17-19(13,14)16-4-3-10/h9H,3-6,10H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
CFWRDBDJAOHXSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
The major structural phospholipid in brain, comprising 20-25% of total lipid; primarily localized to gray matter.
Packaging
Packaged under Argon.
Disclaimer
Purity when prepared is 98-99%. Solutions exposed to room temperature can decompose 0.3-0.5% per day.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
37161P8193P7943
description
Type I, ≥98% (TLC), lyophilized powder
description
≥99.0% (TLC)
description
Type IV, ≥98% (TLC), lyophilized powder
description
Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
type
Type I
type
-
type
Type IV
type
Type III
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
phosphoglycerides
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What's the molecular weight of this product?
    1 answer
    1. This product is purified form a natural source and not synthetically derived. Therefore, the exact structure of the product is not determined. The exact composition, is also not determined, especially the fatty acids, and this may vary with different lots.
      Assuming stearoyl and oleoyl composition the molecular weight is approx. 750 g/mol. The product can contain around 60% plasmalogen.