Przejdź do
P8563
Polyuridylic acid–Agarose
lyophilized powder, matrix polyacrylhydrazido-agarose
Synonim(y):
Poly(U)–Agarose potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
0.1-1.0 mg per mL
matrix
polyacrylhydrazido-agarose
matrix attachment
ribose moiety after periodate oxidation
swelling
1 g swells to ~4 mL
capacity
≥0.2 mg/mL binding capacity (poly(A) (P 9403))
storage temp.
−20°C
Application
Polyuridylic acid-agarose is used in protein chromatography, affinity chromatography and specialty resins. Polyuridylic acid has been used to study insulin receptors and to develop polyclonal antibodies against RNase L.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9827P1406P9269
description
lyophilized powder, matrix polyacrylhydrazido-agarose
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix attachment
ribose moiety after periodate oxidation
matrix attachment
amino
matrix attachment
amino
matrix attachment
amino
matrix
polyacrylhydrazido-agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix
4% beaded agarose
extent of labeling
0.1-1.0 mg per mL
extent of labeling
0.25-1.0 mg per mL
extent of labeling
~2 mg per mL
extent of labeling
~2 mg per mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)