Przejdź do
PCRISPR001
Ludzka biblioteka Calabrese aktywacji CRISPR
Synonim(y):
Biblioteka CRISPRa, Biblioteka aktywacji CRISPR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Wysyłka następuje zwykle w ciągu od 6 do 8 tygodni.
97 410,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
41105904
eCl@ss:
32150313
97 410,00 zł
Wysyłka następuje zwykle w ciągu od 6 do 8 tygodni.
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 10 vials (5x200µL aliquots of each component)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Ludzka biblioteka aktywacji CRISPR (Calabrese) aktywuje ponad 18 000 ludzkich genów i jest wykorzystywana do badań przesiewowych aktywacji w całym genomie. Biblioteka została zaprojektowana tak, aby była kompaktowa i wydajna, aby zmaksymalizować skuteczność i wydajność badań przesiewowych, zgodnie z publikacją Sanson, K.R., et al. Nat Commun 9, 5416 (2018).
Niestandardowe pule do dalszych badań przesiewowych lub pule 10x Genomics Compatible CRISPR są również dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
  • Genomika funkcjonalna / walidacja celu
  • Skoncentrowane badania przesiewowe aktywacji genetycznej
  • Zatwierdzone kontrole pozytywne i negatywne
Biochem/physiol Actions
Najskuteczniejszy system CRISPRa wykorzystuje kompleks CRISPR Synergistic Activation Mediator (SAM). Platforma ta łączy VP64-dCas9 ze zmodyfikowanym przewodnikiem. Ponadto gRNA zawiera dwa aptamery, które rekrutują dodatkowe koaktywatory, p65 i HSF1, zwiększając aktywację genu docelowego.
CRISPRa może również służyć jako podejście uzupełniające do ekranów genetycznych utraty funkcji (LOF) poprzez wzbogacenie o inny zestaw genów odpowiedzialnych za fenotyp. Ekrany CRISPRa wykazują niewielką lub żadną aktywność poza celem i mogą być wykorzystywane do badania genów, które są trudne do scharakteryzowania przy użyciu wyłącznie metod LOF ze względu na ich wysoką liczbę kopii.
Features and Benefits
  • Skoncentruj się na swoich badaniach, a my wygenerujemy bibliotekę lentiwirusów do badań przesiewowych.
  • Kompatybilność z SAMHELPERV dla spójnej ekspresji efektorów w szerokiej gamie linii komórkowych dCas9-VP64-Blasticidin MS2-P65-HSF1-Hygromycyna
  • Geny docelowe 18 885 (zestaw A), 18 843 (zestaw B)
  • Compact Libary z gRNA 56 762 (zestaw A), 56 476 (zestaw B)
  • Wbudowane kontrole 500, unikalne kontrole niecelowane znajdują się w każdej z dwóch półbibliotek (zestaw A i zestaw B)
Other Notes
2 Subpools with a minimum concentration of 5x108 VP/mL(via p24 assay)
PCRISPR001A - Human CRISPR Activation Calabrese Library Set A
PCRISPR001B - Human CRISPR Activation Calabrese Library Set B
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PCRISPR002PCRISPR003PCRISPR007
description
-
description
-
description
-
description
-
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
packaging
pkg of 10 vials (5x200µL aliquots of each component)
packaging
pkg of 10 vials (5x200µL aliquots of each component)
packaging
pkg of 10 vials (5x200µL aliquots of each component)
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)