Yes, the product is supplied as ready-to-transduce, prepackaged lentivirus particles.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 x 200 μL | Wysyłka następuje zwykle w ciągu od 6 do 8 tygodni. | 38 960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
41105904
38 960,00 zł
Wysyłka następuje zwykle w ciągu od 6 do 8 tygodni.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Ludzka biblioteka CRISPR ′Brunello′ została zaprojektowana przy użyciu zoptymalizowanych wskaźników, opublikowanych przez Doench et al. Nat Biotechnol. (2016) i opisanych dalej w Sanson, K.R., et al. Nat Commun (2018), które łączą ulepszone przewidywania aktywności na celu (zestaw reguł 2) z wynikiem poza celem, określeniem częstotliwości cięcia (CFD). Biblioteka została zaprojektowana tak, aby była kompaktowa i wydajna, aby zmaksymalizować skuteczność i wydajność badań przesiewowych.
Niestandardowe pule do dalszych badań przesiewowych lub pule CRISPR kompatybilne z 10x Genomics są również dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Niestandardowe pule do dalszych badań przesiewowych lub pule CRISPR kompatybilne z 10x Genomics są również dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
- Genomika funkcjonalna / walidacja celu
- Bezstronne genetyczne badania przesiewowe całego genomu
- Zatwierdzone kontrole pozytywne i negatywne
- Konfiguracja i optymalizacja testu przesiewowego
Biochem/physiol Actions
W badaniach przesiewowych CRISPR KO, Cas9 wprowadza dwuniciowe pęknięcia w miejscach określonych przez gRNA. Kiedy endogenny system naprawy DNA NHEJ (non-homologous end-joining) koryguje te pęknięcia, często prowadzi to do wprowadzenia mutacji z przesunięciem ramki, które skutecznie eliminują gen. Tak więc moc CRISPR w inżynierii genomowej, w połączeniu z możliwością przeprowadzania na dużą skalę badań przesiewowych całego genomu pod kątem utraty funkcji (LOF), pozwoliła na przełom w identyfikacji szlaków genowych w oporności na leki i chorobach.
Features and Benefits
- Skoncentruj się na swoich badaniach, a my wygenerujemy bibliotekę lentiwirusów do badań przesiewowych
- Wykorzystaj nukleazy CRISPR do eliminacji genów kodujących białka w celu oceny ich funkcji.
- Geny ludzkie na celowniku 19 114
- Kompaktowa biblioteka ~ czterech gRNA na gen (łącznie 76 441)
- Całkowita liczba kontroli 1000 (tylko pule gRNA, Cas9 sprzedawany oddzielnie) Zobacz produkty: LVCAS9BST lub LVCAS9NEO dla źródeł Cas9
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| packaging pkg of 5 vials (5x200µL aliquots ) | packaging pkg of 10 vials (5x200µL aliquots of each component) | packaging pkg of 5 vials (5x200µL aliquots ) | packaging pkg of 5 vials (5x200µL aliquots ) |
| concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 Assay) | concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 Assay) | concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 Assay) | concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 Assay) |
| application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Does the Human CRISPR Brunello Knockout Library (PCRISPR007-1EA) come as a ready-to-transduce, prepackaged lentiviral prep?
1 answer-
Helpful?
-
-
What selection marker is included in the lentiviral library?
1 answer-
The Brunello CRISPR library utilizes puromycin selection.