Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Wysyłka następuje zwykle w ciągu od 6 do 8 tygodni. | 82 280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
41105904
eCl@ss:
32160703
82 280,00 zł
Wysyłka następuje zwykle w ciągu od 6 do 8 tygodni.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 10 vials (5x200µL aliquots of each component)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Mysia biblioteka aktywacji CRISPR (Caprano) aktywuje ponad 22 000 genów myszy i jest wykorzystywana do badań przesiewowych aktywacji w całym genomie. Biblioteka została zaprojektowana tak, aby była kompaktowa i wydajna, aby zmaksymalizować skuteczność i wydajność badań przesiewowych, zgodnie z publikacją Sanson, K.R., et al. Nat Commun 9, 5416 (2018).
Niestandardowe pule do dalszych badań przesiewowych lub pule 10x Genomics Compatible CRISPR są również dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Niestandardowe pule do dalszych badań przesiewowych lub pule 10x Genomics Compatible CRISPR są również dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
- Genomika funkcjonalna / walidacja celu
- Skoncentrowane badania przesiewowe aktywacji genetycznej
- Zatwierdzone kontrole pozytywne i negatywne
Biochem/physiol Actions
Najskuteczniejszy system CRISPRa wykorzystuje kompleks CRISPR Synergistic Activation Mediator (SAM). Platforma ta łączy VP64-dCas9 ze zmodyfikowanym przewodnikiem. Ponadto gRNA zawiera dwa aptamery, które rekrutują dodatkowe koaktywatory, p65 i HSF1, zwiększając aktywację genu docelowego.
CRISPRa może również służyć jako podejście uzupełniające do ekranów genetycznych utraty funkcji (LOF) poprzez wzbogacenie o inny zestaw genów odpowiedzialnych za fenotyp. Ekrany CRISPRa wykazują niewielką lub żadną aktywność poza celem i mogą być wykorzystywane do badania genów, które są trudne do scharakteryzowania przy użyciu wyłącznie metod LOF ze względu na ich wysoką liczbę kopii.
CRISPRa może również służyć jako podejście uzupełniające do ekranów genetycznych utraty funkcji (LOF) poprzez wzbogacenie o inny zestaw genów odpowiedzialnych za fenotyp. Ekrany CRISPRa wykazują niewielką lub żadną aktywność poza celem i mogą być wykorzystywane do badania genów, które są trudne do scharakteryzowania przy użyciu wyłącznie metod LOF ze względu na ich wysoką liczbę kopii.
Features and Benefits
- Skoncentruj się na swoich badaniach, a my wygenerujemy bibliotekę lentiwirusów do badań przesiewowych.
- Kompatybilność z SAMHELPERV dla spójnej ekspresji efektorów w szerokiej gamie linii komórkowych dCas9-VP64-Blasticidin MS2-P65-HSF1-Hygromycyna
- Geny docelowe22,774 (zestaw A), 22,658 (zestaw B)
- Compact Libary z gRNA 67 187 (zestaw A), 66 889 (zestaw B)
- Wbudowane kontrole 500, unikalne kontrole niecelowane znajdują się w każdej z dwóch półbibliotek (zestaw A i zestaw B)
Other Notes
2 Subpools with a minimum concentration of 5x108 VP/mL(via p24 assay)
PCRISPR002A - Mouse CRISPR Activation Caprano Library Set A
PCRISPR002B - Mouse CRISPR Activation Caprano Library Set B
PCRISPR002A - Mouse CRISPR Activation Caprano Library Set A
PCRISPR002B - Mouse CRISPR Activation Caprano Library Set B
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| packaging pkg of 10 vials (5x200µL aliquots of each component) | packaging pkg of 10 vials (5x200µL aliquots of each component) | packaging pkg of 5 vials (5x200µL aliquots ) | packaging pkg of 10 vials (5x200µL aliquots of each component) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 Assay) | concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 Assay) | concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 Assay) | concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 Assay) |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?