Przejdź do
PCRISPR004
Biblioteka mysich nokautów CRISPR Brie
Synonim(y):
Biblioteka CRISPR Brie, Biblioteka CRISPR dla myszy, Biblioteka znokautowanych myszy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Wysyłka następuje zwykle w ciągu od 6 do 8 tygodni.
32 930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
41105904
32 930,00 zł
Wysyłka następuje zwykle w ciągu od 6 do 8 tygodni.
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Biblioteki lentiwirusowe CRISPR "Brie" dla myszy zostały zaprojektowane przy użyciu zoptymalizowanych wskaźników, opublikowanych przez Sanson, K.R., et al. Nat Commun 9, 5416 (2018), które łączą ulepszone przewidywania aktywności na celu (zestaw reguł 2) z wynikiem poza celem, Cutting Frequency Determination (CFD). Biblioteka została zaprojektowana tak, aby była kompaktowa i wydajna, aby zmaksymalizować wydajność i wydajność badań przesiewowych.
Niestandardowe pule do dalszych badań przesiewowych lub pule 10x Genomics Compatible CRISPR są również dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
  • Genomika funkcjonalna / walidacja celu
  • Bezstronne genetyczne badania przesiewowe całego genomu
  • Zatwierdzone kontrole pozytywne i negatywne
  • Konfiguracja i optymalizacja testu przesiewowego
Biochem/physiol Actions
W badaniach przesiewowych CRISPR KO, Cas9 wprowadza dwuniciowe pęknięcia w miejscach określonych przez gRNA. Kiedy endogenny system naprawy DNA NHEJ (non-homologous end-joining) koryguje te pęknięcia, często prowadzi to do wprowadzenia mutacji z przesunięciem ramki, które skutecznie eliminują gen. Tak więc moc CRISPR w zakresie inżynierii genomu, w połączeniu z możliwością przeprowadzania na dużą skalę badań przesiewowych całego genomu pod kątem utraty funkcji (LOF), pozwoliła na przełom w identyfikacji szlaków genowych w oporności na leki i chorobach.
Features and Benefits
  • Skoncentruj się na swoich badaniach, a my wygenerujemy bibliotekę lentiwirusów do badań przesiewowych.
  • Wykorzystaj nukleazy CRISPR do eliminacji genów kodujących białka w celu oceny ich funkcji.
  • Geny myszy na celowniku 19 674
  • Kompaktowa biblioteka ~ czterech gRNA na gen (łącznie 78 637)
  • Całkowita liczba kontroli 1000 (pule tylko gRNA, Cas9 sprzedawany oddzielnie) Zobacz produkty: LVCAS9BST lub LVCAS9NEO dla źródeł Cas9.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PCRISPR007PCRISPR008PCRISPR006
description
-
description
-
description
-
description
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)