Przejdź do
PCRISPR008
CRISPR Toronto Knockout Library V3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Wysyłka następuje zwykle w ciągu od 6 do 8 tygodni.
38 960,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
41105904
38 960,00 zł
Wysyłka następuje zwykle w ciągu od 6 do 8 tygodni.
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Biblioteka Human Whole Genome Toronto KnockOut Library v3 (TKOv3) jest zoptymalizowana pod kątem wydajności edycji przy użyciu danych empirycznych opisanych w odkryciach laboratorium Moffat. Kompaktowa biblioteka zawiera 70 948 gRNA ukierunkowanych na 18 053 geny kodujące białka (4 gRNA/gen) ze 142 kontrolnymi gRNA ukierunkowanymi na EGFP, LacZ i lucyferazę (łącznie 71 090). Zoptymalizowany rozmiar biblioteki TKOv3 zapewnia lepszą dokładność, wydajność i skalowalność dla badań przesiewowych CRISPR KO.
Niestandardowe pule do dalszych badań przesiewowych lub pule 10x Genomics Compatible CRISPR są również dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
  • Genomika funkcjonalna / walidacja celu
  • Bezstronne genetyczne badania przesiewowe całego genomu
  • Zatwierdzone kontrole pozytywne i negatywne
  • Konfiguracja i optymalizacja testu przesiewowego
Biochem/physiol Actions
W badaniach przesiewowych CRISPR KO, Cas9 wprowadza dwuniciowe pęknięcia w miejscach określonych przez gRNA. Kiedy endogenny system naprawy DNA NHEJ (non-homologous end-joining) koryguje te pęknięcia, często prowadzi to do wprowadzenia mutacji z przesunięciem ramki, które skutecznie eliminują gen. Tak więc moc CRISPR w inżynierii genomowej, w połączeniu z możliwością przeprowadzania na dużą skalę badań przesiewowych całego genomu pod kątem utraty funkcji (LOF), pozwoliła na przełom w identyfikacji szlaków genowych w oporności na leki i chorobach.
Features and Benefits
  • Skoncentruj się na swoich badaniach, a my wygenerujemy bibliotekę lentiwirusów do badań przesiewowych.
  • Wykorzystaj nukleazy CRISPR do eliminacji genów kodujących białka w celu oceny ich funkcji.
  • Rozwiązuj złożone sieci regulacyjne genów o krytycznym znaczeniu dla odkrywania biomarkerów lub celów leków (pule są tylko gRNA, Cas9 sprzedawany oddzielnie).
  • Zobacz produkty: LVCAS9BST lub LVCAS9NEO dla źródeł Cas9.
  • Łatwość optymalizacji: Wykorzystuje BFP i puromycynę jako markery selekcji pod promotorem EF1alfa.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PCRISPR004PCRISPR007PCRISPR006
description
-
description
-
description
-
description
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)