Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
41105904
packaging
pkg of 5 vials (5x200µL aliquots )
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Ludzka biblioteka sparowanych prowadnic Poison (pgPoison) jest ukierunkowana na miejsca splicingu 3` ze sparowanymi prowadnicami RNA do alternatywnego usuwania eksonów (pgRNA), indukując pomijanie eksonów kasety "trucizny" i odpowiadających im konstytutywnych eksonów w regionach ultrakonserwowanych. Ta kompaktowa biblioteka (celuje w 963 eksony) umożliwia bezpośrednie porównanie utraty konstytutywnego eksonu kodującego (knockout) z utratą eksonu trującego.
Niestandardowe pule do dalszych badań przesiewowych lub pule 10x Genomics Compatible CRISPR są również dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Niestandardowe pule do dalszych badań przesiewowych lub pule 10x Genomics Compatible CRISPR są również dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
- Genomika funkcjonalna / walidacja celu
- Dual-gRNA
- Egzon z trucizną
- Kontrole wewnętrzne obejmowały
Biochem/physiol Actions
W tradycyjnych badaniach CRISPR KO, Cas9 wprowadza dwuniciowe pęknięcia w miejscach określonych przez gRNA. W tej bibliotece zastosowano metodę opartą na CRISPR-Cas9 poprzez ekspresję dwóch sgRNA w celu manipulowania izoformami niezależnie od inaktywacji genu. Podejście to umożliwia szybkie tłumienie rozpoznawania eksonów w warunkach poliklonalnych w celu identyfikacji funkcjonalnych ról poszczególnych eksonów.
Features and Benefits
- Skoncentruj się na swoich badaniach, a my wygenerujemy bibliotekę lentiwirusów do badań przesiewowych
- Wykorzystaj nukleazy CRISPR do eliminacji genów kodujących białka w celu oceny ich funkcji.
- Wbudowane kontrole wzbogacania i pozbawiania pozwalają badaczom na pewną ocenę powodzenia ich eksperymentów przesiewowych.
- Dual-Guide Vector System (pule zawierają tylko gRNA, Cas9 jest sprzedawany oddzielnie) Zobacz produkty: LVCAS9BST lub LVCAS9NEO.
- Łatwość optymalizacji: Wykorzystuje BFP i puromycynę jako markery selekcyjne pod promotorem EF1alfa.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| packaging pkg of 5 vials (5x200µL aliquots ) | packaging pkg of 5 vials (5x200µL aliquots ) | packaging pkg of 5 vials (5x200µL aliquots ) | packaging pkg of 5 vials (5x200µL aliquots ) |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR |
| concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 Assay) | concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 Assay) | concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 Assay) | concentration ≥5x108 VP/ml (via p24 Assay) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?