Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
2140,00 zł
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 1.37-1000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... OSM(5008)
General description
Immunogen
Application
Other Notes
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma, cell culture supernatants and urine | description BioReagent, ≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture | description OSM, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture |
| Gene Information human ... OSM(5008) | Gene Information human ... OSM(5008) | Gene Information human ... OSM(5008) | Gene Information human ... OSM(5008) |
| species reactivity human | species reactivity - | species reactivity - | species reactivity - |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range - | assay range - | assay range - |
| input sample type urine | input - | input - | input - |
| technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method - | detection method - |
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?