Przejdź do
RAB0761
Mouse Bid / BH3-interacting Domain Death Agonist ELISA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Bid(12122)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Bid(12122)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse BH3-interacting Domain Death Agonist.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB10002RAB0627ZRB2229
description
-
description
Chemicon®, from rabbit
description
-
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gene Information
mouse ... Bid(12122)
Gene Information
mouse ... Bid(12122)
Gene Information
human ... BID(637)
Gene Information
human ... BID(637)
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
-
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
assay range
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3.2 ng/mL
standard curve range: 3.072-300 ng/mL
assay range
-
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
detection method
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)