Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 894,00 zł 759,90 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
759,90 zł
Cena katalogowa894,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
description
anionic
product line
Redi-Dri™
assay
≥99.0%
quality
free-flowing
mol wt
288.38 g/mol
sustainability
Sustainability features
impurities
≤0.06 meq/g Titr. Base, ≤4.0% unsulfated alcohols, ≥96.0% fatty alcohols
loss
≤1.0% loss on drying
mp
204-207 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
λ
3 %H2O reference
UV absorption
λ: 230-350 nm Amax: ≤0.1
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0% | description ≥90% ((Assay)) | description Molecular Biology Grade | description ≥99.0% (GC), dust-free pellets |
| grade anhydrous, ACS reagent | grade - | grade Molecular Biology | grade - |
| assay ≥99.0% | assay ≥90% ((Assay)) | assay ≥99% | assay ≥99.0% (GC) |
| product line Redi-Dri™ | product line - | product line - | product line - |
| mp 204-207 °C (lit.) | mp 204-207 °C (lit.) | mp - | mp 204 - 207 °C (399 - 405 °F), 204-207 °C (lit.) |
| description anionic | description anionic, 62 | description Merck USA index - 14, 8636 | description anionic |
| impurities ≤4.0% unsulfated alcohols, ≤0.06 meq/g Titr. Base, ≥96.0% fatty alcohols | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dodecyl sulfate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?