Przejdź do
S1950
STX64
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
667 Coumate, BN 83495
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
958,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
958,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NS(=O)(=O)Oc1ccc2C3=C(CCCCC3)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H15NO5S/c15-21(17,18)20-9-6-7-11-10-4-2-1-3-5-12(10)14(16)19-13(11)8-9/h6-8H,1-5H2,(H2,15,17,18)
InChI key
DSLPMJSGSBLWRE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... STS(412)
Biochem/physiol Actions
STX64 is a potent, irreversible inhibitor of steroid sulfatase.
STX64 is a potent, irreversible inhibitor of steroid sulfatase. Inhibition of steroid sulfatase (STS), the enzyme responsible for the hydrolysis of steroid sulfates, represents a potential novel treatment for postmenopausal women with hormone-dependent breast cancer. Estrone and DHEA are formed by this sulfatase pathway and can be converted to steroids (estradiol and androstenediol, respectively), which have potent estrogenic properties. STX64 (667 coumate) is a potent tricylic coumarin-based sulfamate that irreversibly inhibits STS activity (IC50 = 8 nM in a placental microsomal assay system). Estrone sulfamate (EMATE) is also a potent STS inhibitor, but has estrogenic activity.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0510C5749D0444
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%, solid
description
≥95% (HPLC), film
form
powder
form
powder
form
solid
form
film
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: >30 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
color
white
color
white to beige
color
-
color
colorless to white
Gene Information
human ... STS(412)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)