Przejdź do
S5134
Scott′s Tap Water Substitute Concentrate
10 ×
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 x 100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
10 ×
technique(s)
titration: suitable
pH
7.0-7.8
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Used as a "blueing reagent" in hematoxylin and eosin staining procedures. Scott′s Tap Water Substitute Concentrate has been used in transferase−mediated dUTP nick end labeling (TUNEL) assay. It has been used in immunohistochemical analysis.
Preparation Note
Scott′s Tap Water Substitute is prepared by mixing 1 part of Scott′s Tap Water Substitute Concentrate with 9 parts deionized water.
Other Notes
MgSO4 • 7H2O, 200 g/L + NaHCO3, 20 g/L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5597HT10042100
description
10 ×
description
-
description
200 mg/dL in deionized water
description
Protein-Concentrate Kit (Micro) is suitable for concentrating proteins for running gels, raising antibodies, protein purification, protein assays & other applications.
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
protein purification: suitable (concentration)
concentration
10 ×
concentration
-
concentration
200 mg/dL in deionized water
concentration
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
sample preparation
form
powder
form
solution
form
solution
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
55965-84-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Product 65354-85 has been deleted. What is a suitable replacement product?
    1 answer
    1. Suitable replacements for the deleted Blueing Reagent (65354-85) are S5134 and 106329. Scott's Tap Water Concentrate is diluted 1 to 10 before use. 106329 is typically dissolved in water at a concentration of 15 grams per liter. It is also possible to use a 0.2% solution of ammonium hydroxide or a saturated solution of lithium carbonate.
      Helpful?
  2. Must Scott's Tap Water Substitute be diluted with deionized water, and must the solution be prepared fresh for each day?
    1 answer
    1. The Scott's Tap Water Substitute Concentrate should be diluted with deionized water. When using distilled water, it is advisable to check the pH after preparing the 1X solution. Alternatively, the solution prepared with distilled water can be used to blue tissue sections after staining with hematoxylin. If the nuclei do not turn blue, it may indicate that the pH of the solution is not alkaline enough to convert the nuclei color to blue.
      Helpful?
  3. Is there a direct replacement for S5134 Scott's Tap Water Substitute?
    1 answer
    1. There is no direct replacement for the product in question. However, a solution with 15 grams of sodium bicarbonate per liter of water serves exactly the