Przejdź do
S5689
Stop Reagent for TMB Substrate
solid, ELISA, 650 nm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
291,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
deionized water: 100 mL, clear
storage temp.
room temp
Application
Stop Reagent for 3,3′,5,5′ tetramethylbenzidine (TMB) Substrate has been used as stopping reagent for TMB substrate in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) reaction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S5814RABTMB1RABTMB3
description
solid, ELISA, 650 nm
description
powder, ELISA, 450 nm
description
-
description
-
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
deionized water: 100 mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stop Reagent for TMB Substrate
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)