Add 100mL of distilled or deionized water to the product. Allow about 5 minutes for the powder to dissolve.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 251,00 zł |
Informacje o tej pozycji
251,00 zł
Nazwa produktu
Stop Reagent for TMB Substrate, powder, ELISA, 450 nm
Quality Segment
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
room temp
General description
Application
- for in vitro preparation and analysis of neutrophil extracellular traps (NETs)
- for direct binding enzyme linked immune sorbent assay (ELISA)
- for interference assay
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, ELISA, 450 nm | description solid, ELISA, 650 nm | description - | description - |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) - | technique(s) ELISA: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form solid | form - | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stop Reagent for TMB Substrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-16-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
With what solution to reconstitute the powder?