Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 881,00 zł |
3000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2680,00 zł |
15000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8810,00 zł 7488,50 zł |
30000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
881,00 zł
biological source
human erythrocytes
Quality Segment
assay
>80% protein (biuret)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥2,500 units/mg protein
mol wt
32.0 kDa
composition
Protein, ≥80% biuret
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
activity assay: suitable
color
white to off-white
pH range
7.6—10.5
pH
7.8
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SOD1(6647), SOD2(6648), SOD3(6649)
General description
Application
- to test its effect on human neutrophils in reactive oxygen species (ROS) measurement studies involving Pseudomonas aeruginosa infection
- as an antioxidant to test its effect on ROS generation induced by atmospheric-pressure plasma jet (APPJ) in red blood cell (RBC) homogenates using optical spectroscopy studies
- to test its attenuating effect on hemoglobin (Hb)-induced nuclear factor-kappa B (NF- κB) and hypoxia-inducible factor (HIF) activity in human dermal microvascular endothelial cells (HMECs-1)
- as a reference antioxidant protein to examine its expression in human intestinal Caco-2 cells following treatment with dietary flavonoids
- in combination with catalase to promote cell differentiation in vitro
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description essentially salt-free, lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein | description BioUltra, lyophilized powder, ≥4,500 units/mg protein, ≥97% (SDS-PAGE) | description lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein, Protein ≥95 % by biuret | description - |
| assay >80% protein (biuret) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) inhibition assay: suitable, immunoblotting: suitable | technique(s) - |
| biological source human erythrocytes | biological source - | biological source bovine | biological source bovine erythrocytes |
| Gene Information human ... SOD1(6647), SOD2(6648), SOD3(6649) | Gene Information - | Gene Information cow ... SOD1(281495), SOD2(281496) | Gene Information - |
| specific activity ≥2,500 units/mg protein | specific activity ≥4,500 units/mg protein | specific activity ≥3,000 units/mg protein | specific activity ≥3000 units/mg dry wt. |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?